Learn More
rac-cis-2,3-Dicloror Sertralina Cloruro, TRC
Product Code. 30009946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009946 100 mg 100 miligramos
30006238 10 mg 10 miligramos
30009002 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009946 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD435880100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1198084-29-5
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 342.6905
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1S,4R)-, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), cis-2,3-Dichloro sertraline hydrochloride, cis-2,3-Dichlorosertraline hydrochloride, (1S-cis)-2,3-Dichlorosertraline hydrochloride, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methylnaphthalenamine hydrochloride, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4R)-4-(2,3-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2cccc(Cl)c2Cl)c3ccccc13
Specifications
Nombre del producto químico o material rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-16-10-9-12(11-5-2-3-6-13(11)16)14-7-4-8-15(18)17(14)19;/h2-8,12,16,20H,9-10H2,1H3;1H/t12-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505
Porcentaje de pureza >95%