Learn More
rac-cis-2,3-Dicloror Sertralina Cloruro, TRC
Código de producto. 30006238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006238 10 mg 10 miligramos
30009002 5 mg 5 miligramos
30009946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43588010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198084-29-5
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 342.6905
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1S,4R)-, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), cis-2,3-Dichloro sertraline hydrochloride, cis-2,3-Dichlorosertraline hydrochloride, (1S-cis)-2,3-Dichlorosertraline hydrochloride, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methylnaphthalenamine hydrochloride, (1S,4R)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4R)-4-(2,3-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2cccc(Cl)c2Cl)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-cis-2,3-Dichloro Sertraline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-16-10-9-12(11-5-2-3-6-13(11)16)14-7-4-8-15(18)17(14)19;/h2-8,12,16,20H,9-10H2,1H3;1H/t12-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505
Porcentaje de pureza >95%