Learn More
Clorhidrato de cinacalcet-d3 rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Cinacalcet-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1185097-33-9 |
| Fórmula molecular | C22 2H3 H19 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-(2,2,2-Trideuterio-1-naphthalen-1-ylethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, rac Cinacalcet-d3 hydrochloride, α-Trideuteriomethyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, (RS)-Cinacalcet D3 hydrochloride (methyl D3), N-[2,2,2-Trideuterio-1-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-(2,2,2-trideuterio-1-naftalen-1-iletil)-3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 396.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1659 |