Learn More
Tocris Bioscience™ rac-CCT 250863, >98%
Descripción
Potent Nek2 inhibitor (IC50 = 73 nM). Exhibits selectivity for Nek2 over PLK1, MPS1, Cdk2 and Aurora A.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-Amino-5-[4-[(dimethylamino)methyl]-2-thienyl]-3-pyridinyl]-2-[[(2Z)-4,4,4-trifluoro-1-methyl-2- |
| CAS | 1364269-06-6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C24H25F3N4O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.54 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 490.545 |