Learn More
rac Carprofen, TRC
Código de producto. 30137758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137758 1 g 1 g
30040646 50 mg 50 miligramos
30040896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1843501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53716-49-7
Fórmula molecular C15 H12 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 273.71
Sinónimo 9H-Carbazole-2-acetic acid, 6-chloro-α-methyl-, (±)-, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid, (dl)-6-Chloro-α-methylcarbazole-2-acetic acid, 2-(6-Chlorocarbazol-2-yl)propionic acid, 6-Chloro-α-methylcarbazole-2-acetic acid, C 5720, Carprodyl, Carprofen, Imadyl, NSC 297935, Rimadyl, Ro 20-5720, Ro 20-5720/000
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0557