Learn More
rac Carprofeno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Carprofen-d3 |
| CAS | 1173019-42-5 |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H9 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, Carprofen-d3, Carprofen D3 (methyl D3), rac Carprofen-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)-3,3,3-trideuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 276.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0745 |