Learn More
rac-Carbidopa EP Impureza C (Carbidopa USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Descripción
rac-Carbidopa EP Impureza C (Carbidopa USP Compuesto relacionado A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methylcarbidopa |
| CAS | 85933-19-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-O-Methylcarbidopa |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic Acid ((RS)-3-O-Methylcarbidopa), alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, alpha-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, alpha-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl- (7CI), Carbidopa Related Compound A, Carbidopa Impurity C, Carbidopa Impurity C as Racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1cc(CC(C)(NN)C(=O)O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidrazinil-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-metilpropanoico |
| Mostrar más |