Learn More
rac Bopindolol, TRC
Código de producto. 30138558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138558 50 mg 50 miligramos
30010977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67540050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62658-63-3
Fórmula molecular C23 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 380.48
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, 2-benzoate, 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, benzoate (ester) (9CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, benzoate (ester), (±)-, (±)-Bopindolol, Bopindolol, rac Bopindolol
Nombre IUPAC [benzoato [1-(tert-butilamino)-3-[(2-metil-1H-indol-4-il)oxi]propan-2-il] benzoato
SMILES Cc1cc2c(OCC(CNC(C)(C)C)OC(=O)c3ccccc3)cccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Bopindolol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N2O3/c1-16-13-19-20(25-16)11-8-12-21(19)27-15-18(14-24-23(2,3)4)28-22(26)17-9-6-5-7-10-17/h5-13,18,24-25H,14-15H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.21