Learn More
rac Biotina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Biotin-D4 (pentanoic acid 2,2,3,3-D4) |
| CAS | 1217850-77-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 D4 H12 N2 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | rac Biotin-d4, (±)-Biotin-d4, rel-(3aR,4R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic-2,2,3,3-d4 acid, 5-[(3aRS,4RS,6aSR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2,2,3,3-tetradeuteriopentanoic acid, (±)-Biotin-D4 (pentanoic acid 2,2,3,3-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-3,3,4,4-tetradeuterio-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 248.34 |
| Mostrar más |