Learn More
Sal del ácido rac-beta-metil-alfa,alfa-difenil-4-morfolinbutanonitrilo (R)-10-canforsulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| CAS | 892115-04-7 |
| Fórmula molecular | C21H24N2O . C10H16O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O.C10H16O4S/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-11,18H,12-16H2,1H3;7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10+/m.1/s1 |
| SMILES | CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O |
| Nombre IUPAC | ((1R,4R)-7,7-dimetil-2-oxobiciclo[2.2.1]heptan-1-il)metanosulfonato de 3-metil-4-morfolino-2,2-difenilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 552.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 552.27 |