Learn More
rac Bepotastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Bepotastine |
| CAS | 1070505-53-1 |
| Fórmula molecular | C21H25ClN2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)(2-pyridyl)methoxy]piperidino]butanoic Acid, DB 185 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)CCCN1CCC(CC1)OC(c2ccc(Cl)cc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-[(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]piperidin-1-il]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 388.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1554 |