Learn More
rac Fenilefrina de Bentílico (Impureza de Fenilefrina D), TRC
Código de producto. 30133610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133610 100 mg 100 miligramos
30011683 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB288630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159977-09-9
Fórmula molecular C16H19NO2
Peso molecular (g/mol) 257.33
Sinónimo Phenylephrine Impurity D, 3-Hydroxy-α-[[methyl(phenylmethyl)amino]methyl]benzenemethanol;
Nombre IUPAC 3-[2-[benzil(metil)amino]-1-hidroxi-etil]fenol
SMILES CN(CC(O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Benzyl Phenylephrine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1416