Learn More
Bromuro de rac-bencilonio, TRC
Código de producto. 30338228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338228 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30338228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19700010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Fórmula molecular C22H28BrNO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1,1-dietilpirrolidin-1-io-3-il) 2-hidroxi-2,2-difenilacetato;bromuro
Peso molecular (g/mol) 434.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1253