Learn More
rac Cloruro de Bendipina, TRC
Código de producto. 30135334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135334 1 g 1 g
30134544 100 mg 100 miligramos
30004926 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1575001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91599-74-5
Fórmula molecular C28 H31 N3 O6 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 542.02
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl] ester, hydrochloride (1:1), (4R)-rel-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl (3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl ester, monohydrochloride, (4R)-rel- (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl 1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl ester, monohydrochloride, (R*,R*)-(±)-, (±)-Benidipine hydrochloride, Benidipine hydrochloride, Coniel, KW 3049
Nombre IUPAC 5-O-[(3R)-1-benzilpiperidina-3-il] 3-O-metil(4R)-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O[C@@H]3CCCN(Cc4ccccc4)C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benidipine, Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.198