Learn More
rac Bendroflumethiazida, TRC
Código de producto. 30135762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135762 1 g 1 g
17913905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1335001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-48-3
Fórmula molecular C15 H14 F3 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 421.41
Sinónimo Bendroflumethiazide, (3RS)-3-Benzyl-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), (±)-Bendroflumethiazide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-3,4-dihydro-7-sulphamoyl-6-trifluoromethylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzyl-6-trifluoromethyl-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3-benzyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aprinox, Be 724A, Bendrofluazide, Bendroflumethiazide, Bentride, Benuron, Benzhydroflumethiazide, Benzidroflumetiazide, Benzy-Rodiuran, Benzydroflumethiazide, Benzylhydroflumethiazide, Benzylrodiuran, Berkozide, Bristuric, Bristuron, Centyl, Corzide, FT 81, Flumersil, Flumesil, Intolex, Livesan, Naigaril, Nateretin, Naturetin, Naturine, Neo-Rontyl, Neonaclex, Niagaril, Nikion, Orsile, Pluryl, Pluryle, Plusuril, Poliuron, Racemic bendroflumethiazide, Rauzide, Relan, Relan Beta, Repicin, Salural, Salures, Sinesalin, Sinesaline, Sodiuretic, Thiazidico, Urlea
Nombre IUPAC 3-benzil-1,1-dioxo-6-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bendroflumethiazide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.0378
Porcentaje de pureza >95%