Learn More
rac Bendroflumetiazida-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Bendroflumethiazide-d5 |
| CAS | 1330183-13-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H9D5F3N3O4S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-3-(phenylmethyl-d5)-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 3-(Benzyl-d5)-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,2,4- benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, Aprinox-d5, Be 724A-d5, Bendrofluazide-d5, (+/-)-Bendroflumethiazide-d5, Bristuron-d5, Centyl-d5, Corzide-d5, FT 81-d5, Flumersil-d5, Naturine-d5, Sinesaline-d5, Sodiuretic-d5, Thiazidico-d5, Urlea-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=S1(C2=CC(S(N)(=O)=O)=C(C(F)(F)F)C=C2NC(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])N1)=O |
| Nombre IUPAC | 1,1-dioxo-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-6-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2H-1 6,2,λ4-benzotiadiazina-7-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 426.45 |
| Mostrar más |