Learn More
(Rac)-BAY1238097, MedChemExpress
Código de producto. 16490917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490917 50 mg 50 miligramos
16467337 5 mg 5 miligramos
16465466 100 mg 100 miligramos
16404628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112316B
MedChemExpress (Rac)-BAY1238097 is a BET inhibitor, with an IC50 of 1.02 μM for BRD4. Used in cancer research.
(Rac)-BAY1238097 is a BET inhibitor, with an IC50 of 1.02 μM for BRD4. Used in cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-BAY1238097
CAS 1564268-19-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1N(C(NC)=O)N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1
Peso molecular (g/mol) 451.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.56
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation