Learn More
tetra-(t-butil éster) del ácido rac (aminometil)etilendiaminotetraacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac (Aminomethyl)ethylenediaminetetraacetic Acid tetra-(t-Butyl Ester) |
| CAS | 1391052-55-3 |
| Fórmula molecular | C27H51N3O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H51N3O8/c1-24(2,3)35-20(31)15-29(16-21(32)36-25(4,5)6)14-19(13-28)30(17-22(33)37-26(7,8)9)18-23(34)38-27(10,11)12/h19H,13-18,28H2,1-12H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(CN)N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[[3-amino-2-[bis[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]propil]-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]amino]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 545.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.3676 |