Learn More
Éster metílico de rac Ambrisentan-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Ambrisentan-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1329837-75-3 |
| Fórmula molecular | C23H21D3N2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N2O4/c1-16-15-17(2)25-22(24-16)29-20(21(26)27-3)23(28-4,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19/h5-15,20H,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | CC1=CC(C)=NC(OC(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2)(OC([2H])([2H])[2H])C3=CC=CC=C3)=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxi-3,3-difenil-3-(trideuteriometoxi)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 395.47 |