Learn More
rac Alfa-metil quinurenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac alpha-Methyl Kynurenine |
| CAS | 1798018-43-5 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Rac A-Methyl Kynurenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c1-11(13,10(15)16)6-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,6,12-13H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(N)(CC(=O)c1ccccc1N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-(2-aminofenil)-2-metil-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1004 |