Learn More
Ácido alfa lipoico rac-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac a-Lipoic Acid-d5 |
| CAS | 1189471-66-6 |
| Fórmula molecular | C8H9D5O2S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Alpha Lipoic Acid D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/i3D2,5D2,7D |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCCC(=O)O)C1([2H])SSCC1([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 211.36 |