Learn More
rac Alfa-Hidroxi Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30133920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133920 1 mg 1 miligramo
30003804 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9428631MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60057-62-7
Peso molecular (g/mol) 222.28
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-[4-(2-metilpropil)fenil]ácido propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Fórmula molecular C13 H18 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. M (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)13(3,16)12(14)15/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256