Learn More
rac Alfa-etil DOPA hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac alpha-Ethyl DOPA Hydrobromide |
| CAS | 1329833-85-3 |
| Fórmula molecular | C11H16BrNO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-alpha-Amino-alpha-(3,4-dihydroxybenzyl)butyric Acid Hydrobromide, alpha-Ethyl-3-hydroxy-L-tyrosine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4.BrH/c1-2-11(12,10(15)16)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,2,6,12H2,1H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Br.CCC(N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-2-[(3,4-dihidroxifenil)metil]butanoico; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.0263 |