Learn More
rac-alfa-[2-(dimetilamino)etil]-3-tiofenemetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| CAS | 116817-84-6 |
| Fórmula molecular | C9H15NOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)5-3-9(11)8-4-6-12-7-8/h4,6-7,9,11H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(O)c1ccsc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 185.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0874 |