Learn More
rac all-trans 4-Hidroxiácido Retinoico, TRC
Código de producto. 30408736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408736 10 mg
30402117 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95330010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66592-72-1
Fórmula molecular C20 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 316.43
Sinónimo Retinoic acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxyretinoic acid, 4-Hydroxy-all-trans-retinoic acid, 4-OH-atRA, all-trans-4-Hydroxyretinoic acid
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-9-(3-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-trans 4-Hydroxy Retinoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13,18,21H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2038