Learn More
Acetato de rac all-trans 3-(acetiloxi) retinol 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | all-trans 3-Hydroxyretinol |
| CAS | 76686-33-4 |
| Fórmula molecular | C24H34O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Rac All-Trans 3-(Acetyloxy) Retinol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O4/c1-17(9-8-10-18(2)13-14-27-20(4)25)11-12-23-19(3)15-22(28-21(5)26)16-24(23,6)7/h8-13,22H,14-16H2,1-7H3/b10-8+,12-11+,17-9+,18-13+ |
| SMILES | CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2E,4E,6E,8E)-9-(4-acetiloxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 386.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2457 |