Learn More
rac Albuterol, TRC
Código de producto. 30137317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137317 50 mg 50 miligramos
30135319 100 mg 100 miligramos
17903925 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51450150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18559-94-9
Fórmula molecular C13 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 239.31
Sinónimo 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, m-Xylene-α,α'-diol, α1-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy- (8CI), (±)-Albuterol, (±)-Salbutamol, 1-(tert-Butylaminomethyl)-4-hydroxy-m-xylene-α1,α3-diol, 2-(tert-Butylamino)-1-[(4-hydroxy-3-hydroxymethyl)phenyl]ethanol, 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, AH 3365, Airomir, Albuterol, DL-N-tert-Butyl-2(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)2-hydroxyethylamine, Eolene, Etinoline, Proventil HFA, Proventil Inhaler, Sabumol, Salamol EB, Salbutamol, Saventol, Spreor, Sultanol, Sultanol N, Ventalin Inhaler, Ventolin, Ventoline, Volmax, dl-Albuterol, dl-Salbutamol, m-Xylene α,α'-diol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-, α1-tert-Butylaminomethyl-4-hydroxy-m-xylene-α1,α3-diol
Nombre IUPAC 4-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salbutamol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1521
Porcentaje de pureza >95%