Learn More
Rac Albuterol-d9, TRC
Código de producto. 30309424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30309424 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5145022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Albuterol-d9
CAS 1173021-73-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H9 H12 N O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo rac Albuterol-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol
Peso molecular (g/mol) 248.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.2086
Porcentaje de pureza >95