Learn More
rac 8-prenilnaringenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 8-Prenylnaringenin |
| CAS | 68682-02-0 |
| Fórmula molecular | C20H20O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 8-isopentenylnaringenin, (±)-8-Prenylnaringenin, (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCc1c(O)cc(O)c2C(=O)CC(Oc12)c3ccc(O)cc3)C |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-8-(3-metilbut-2-enil)-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1311 |