Learn More
Éster metílico del ácido abscísico Rac 8'-acetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 8'-Acetylene Abscisic Acid Methyl Ester |
| CAS | 192987-96-5 |
| Fórmula molecular | C17 H20 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2Z,4E)-rel-5-[(1R,6R)-6-ethynyl-1-hydroxy-2,6-dimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester, PBI 429 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O4/c1-6-16(4)11-14(18)10-13(3)17(16,20)8-7-12(2)9-15(19)21-5/h1,7-10,20H,11H2,2-5H3/b8-7+,12-9-/t16-,17+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)\C=C(\C)/C=C/[C@@]1(O)C(=CC(=O)C[C@]1(C)C#C)C |
| Nombre IUPAC | (2Z,4E)-5-[(1R,6R)-6-etinil-1-hidroxi-2,6-dimetil-4-oxociclohex-2-en-1-il]-3-metilpenta-2,4-dienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.136 |