Learn More
rac 8,14-Dihidroxi Efavirenz-d4, TRC
Código de producto. 30382417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382417 1 mg
30369224 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4528021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189859-26-4
Fórmula molecular C14H5D4ClF3NO4
Peso molecular (g/mol) 351.7
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(O)C#CC2(OC(=O)Nc3c(O)cc(Cl)cc23)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/i1D2,2D2