Learn More
rac 7-Hidroxi Propranolol, TRC
Código de producto. 30402949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402949 5 mg
30407173 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9525555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81907-81-5
Fórmula molecular C16 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 275.34
Nombre IUPAC 8-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]naftalen-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 7-Hydroxy Propranolol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3/c1-11(2)17-9-14(19)10-20-16-5-3-4-12-6-7-13(18)8-15(12)16/h3-8,11,14,17-19H,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1521