Learn More
rac 7-Hidroxi Efavirenz, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 7-Hydroxy Efavirenz |
| CAS | 205754-50-3 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl F3 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21) |
| SMILES | Oc1cc2NC(=O)OC(C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-7-hidroxi-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.0223 |