Learn More
rac 7,14-Dihidroxi Efavirenz, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 7,14-Dihydroxy Efavirenz |
| CAS | 1702668-54-9 |
| Fórmula molecular | C14H9ClF3NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-[2-(1-hydroxycyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-8-5-7-9(6-10(8)20)19-11(21)23-13(7,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | ClC1=CC(C(C#CC2(O)CC2)(C(F)(F)F)OC(N3)=O)=C3C=C1O |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-7-hidroxi-4-((1-hidroxiciclopropil)etinil)-4-(trifluorometil)-1,4-dihidro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 347.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.02 |