Learn More
rac 6-metoxicarbonil-4-fenil-3,4-dihidrocumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methoxycarbonyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin |
| CAS | 380636-42-0 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O4/c1-20-17(19)12-7-8-15-14(9-12)13(10-16(18)21-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,13H,10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-4-fenil-3,4-dihidrocromeno-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0892 |