Learn More
rac-[6]-Gingerol, TRC
Código de producto. 30408407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408407 10 mg
30401079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG38720010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39886-76-5
Fórmula molecular C17H26O4
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo (±)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, (±)-[6]-Gingerol
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)decan-3-one
SMILES CCCCCC(O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-[6]-Gingerol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1831