Learn More
rac 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| CAS | 99199-62-9 |
| Fórmula molecular | C10H11FO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11FO2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h2,4-5,9,12H,1,3,6H2 |
| SMILES | OCC1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | (6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0743 |