Learn More
Éster metílico del ácido rac-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 874649-82-8 |
| Fórmula molecular | C11H11FO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0692 |