Learn More
Éster etílico del ácido rac-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99199-61-8 |
| Fórmula molecular | C12H13FO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13FO3/c1-2-15-12(14)11-5-3-8-7-9(13)4-6-10(8)16-11/h4,6-7,11H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0849 |