Learn More
rac-6-ciano-3-N-metilamino-1,2,3,4-tetrahidrocarbazol, TRC
Código de producto. 30350665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30350665 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30350665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98190025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-6-Cyano-3-N-methylamino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
CAS 147009-33-4
Fórmula molecular C14H15N3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,3,4,9-Tetrahydro-3-(methylamino)-1H-carbazole-6-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-16-10-3-5-14-12(7-10)11-6-9(8-15)2-4-13(11)17-14/h2,4,6,10,16-17H,3,5,7H2,1H3
SMILES CNC1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C#N
Nombre IUPAC 6-(metilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 225.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1266