Learn More
Clorhidrato de rac-6-cloro voriconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-6-Chloro Voriconazole Hydrochloride |
| CAS | 188416-20-8 |
| Fórmula molecular | C16H13ClF3N5O•HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-alpha-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13ClF3N5O.ClH/c1-9(14-13(20)15(17)23-7-22-14)16(26,5-25-8-21-6-24-25)11-3-2-10(18)4-12(11)19;/h2-4,6-9,26H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | OC(CN1C=NC=N1)(C(C=CC(F)=C2)=C2F)C(C3=NC=NC(Cl)=C3F)C.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(6-cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 420.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.07 |