Learn More
rac 6-Cloro-1,4-dihidro-4-(1-pentinil)-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 6-Chloro-1,4-dihydro-4-(1-pentynyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| CAS | 205755-86-8 |
| Fórmula molecular | C14H11ClF3NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-1,4-dihydro-4-(1-pentyn-1-yl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClF3NO2/c1-2-3-4-7-13(14(16,17)18)10-8-9(15)5-6-11(10)19-12(20)21-13/h5-6,8H,2-3H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCCC#CC1(C2=C(C=CC(=C2)Cl)NC(=O)O1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-pent-1-inil-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 317.69 |