Learn More
Clorhidrato de rac 6-bromofenilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 6-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391053-54-5 |
| Fórmula molecular | C9H13BrClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, 6-Bromophenylephrine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)7-4-6(12)2-3-8(7)10;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(O)c1cc(O)ccc1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.9818 |