Learn More
rac-5-Metilcotinina, TRC
Código de producto. 30476080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476080 2.5 mg 2.50 miligramo
30482452 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2945252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076198-50-9
Fórmula molecular C11 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Nombre IUPAC 1-metil-5-(5-metilpiridina-3-il)pirrolidina-2-una
SMILES CN1C(CCC1=O)c2cncc(C)c2
Specifications
Nombre del producto químico o material (+/-)-5-Methylcotinine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1106