Learn More
rac 5-Hidroximetil Tolterodina-d14, TRC
Código de producto. 30399147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399147 1 mg
30389531 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483671MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185071-13-9
Fórmula molecular C22H17D14NO2
Peso molecular (g/mol) 355.57
Sinónimo 3-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzenemethanol
SMILES OC1=C(C(C2=CC=CC=C2)CCN(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C(CO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine-d14
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.3234