Learn More
rac 5-Hidroximetil Tolterodina, 90% por HPLC, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| CAS | 200801-70-3 |
| Fórmula molecular | C22 H31 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Rac-5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(CCC(c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[di(propan-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 341.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.2355 |