Learn More
rac 5-Ácido Valproico Hidroxi-Sal Sódica, 90%, TRC
Código de producto. 30134209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134209 5 mg 5 miligramos
30003419 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9930105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78644-53-8
Fórmula molecular C8 H15 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 182.19
Sinónimo 5-OH-VPA, 5-Hydroxy-2-propylpentanoic Acid, 2-Propyl-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt, 2-n-Propyl-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 5-hidroxi-2-propil-pentanoato
SMILES [Na+].CCCC(CCCO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 5-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3.Na/c1-2-4-7(8(10)11)5-3-6-9;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0919
Porcentaje de pureza >95%