Learn More
Clorhidrato de rac 5'-hidroxi reboxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5’-Hydroxy Reboxetine Hydrochloride |
| CAS | 2469274-20-0 |
| Fórmula molecular | C19H23NO4 .HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Ethoxy-3-[rel-(S)-(2S)-2-morpholinylphenylmethoxy]phenol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-2-22-16-9-8-15(21)12-17(16)24-19(14-6-4-3-5-7-14)18-13-20-10-11-23-18;/h3-9,12,18-21H,2,10-11,13H2,1H3;1H/t18-,19-;/m0./s1 |
| SMILES | OC1=CC(O[C@@H](C2=CC=CC=C2)[C@@]3([H])OCCNC3)=C(OCC)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-etoxi-3-((S)-((S)-morfolin-2-il)(fenil)metoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 365.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.62 |