Learn More
rac 5-Desfluoro Voriconazol, TRC
Código de producto. 30364136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30364136 1 mg 1 miligramo
30361699 5 mg 5 miligramos
30360898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30364136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2898701MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 182369-73-9
Fórmula molecular C16 H15 F2 N5 O
Peso molecular (g/mol) 331.32
Sinónimo 4-Pyrimidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (R*,S*)- (9CI), (2RS,3SR)-2-(2,4-Di-fluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, Voriconazole Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(2,4-difluorofenil)-3-pirimidina-4-il-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES C[C@@H](c1ccncn1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Specifications
Nombre del producto químico o material (2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1245