Learn More
rac 5-cloro-a-(ciclopropiletinil)-2-[[(4-metoxifenil)metil]amino]-a-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[((4-methoxyphenyl)methyl)amino]-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 221177-56-6 |
| Fórmula molecular | C21 H19 Cl F3 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Rac-Efavirenz Descarbonyl Benzyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-cloro-2-[(4-metoxifenil)metilamino]fenil]-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 409.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1056 |